Learn More
Impureza de Miconazol I, TRC
Código de producto. 30137416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137416 1 g 1 g
30010982 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137416 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3424951G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 47363-37-1
Fórmula molecular C18 H15 Cl3 N2 O
Peso molecular (g/mol) 381.683
Sinónimo 1-[2-[(2-Chlorophenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-Imidazole, Miconazole EP Impurity I
Nombre IUPAC 1-[2-[(2-clorofenil)metaxi]-2-(2,4-diclorofenil)etil]imidazol
SMILES Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccccc3Cl)c(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Miconazole Impurity I
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15Cl3N2O/c19-14-5-6-15(17(21)9-14)18(10-23-8-7-22-12-23)24-11-13-3-1-2-4-16(13)20/h1-9,12,18H,10-11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.025