Learn More
Impureza Miconazol H, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Miconazole Impurity H |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H16Cl2N2O/c19-15-6-7-16(17(20)10-15)18(11-22-9-8-21-13-22)23-12-14-4-2-1-3-5-14/h1-10,13,18H,11-12H2 |
| Porcentaje de pureza | >95% |