Learn More
Impureza Miconazol H, TRC
Código de producto. 30133561
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133561 1 g 1 g
30134160 100 mg 100 miligramos
30004440 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133561 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3424901G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 181931-30-6
Fórmula molecular C18H16Cl2N2O
Peso molecular (g/mol) 347.24
Sinónimo 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(phenylmethoxy)ethyl]-1H-Imidazole, Miconazole EP Impurity H
SMILES ClC(C=C(Cl)C=C1)=C1C(CN2C=CN=C2)OCC3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Miconazole Impurity H
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16Cl2N2O/c19-15-6-7-16(17(20)10-15)18(11-22-9-8-21-13-22)23-12-14-4-2-1-3-5-14/h1-10,13,18H,11-12H2
Porcentaje de pureza >95%