Learn More
Impureza Miconazol B, TRC
Código de producto. 30480739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480739 5 mg 5 miligramos
30465891 50 mg 50 miligramos
30465379 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30480739 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3424855MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 913837-72-6
Fórmula molecular C18H15Cl3N2O
Peso molecular (g/mol) 381.68
Sinónimo 1-[2-[(3-Chlorophenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]1H-Imidazole
Nombre IUPAC 1-[2-[(3-clorofenil)metaxi]-2-(2,4-diclorofenil)etil]imidazol
SMILES Clc1cccc(COC(Cn2ccnc2)c3ccc(Cl)cc3Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Miconazole Impurity B
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15Cl3N2O/c19-14-3-1-2-13(8-14)11-24-18(10-23-7-6-22-12-23)16-5-4-15(20)9-17(16)21/h1-9,12,18H,10-11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.025