Learn More
Miconazol, base libre, MP Biomedicals™
Código de producto. 11436321 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
11436321 25 g
1 options
Código de producto. 11436321 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219391525
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Miconazole, free base
CAS 22916-47-8
Color Blanco
Fórmula molecular C18H14Cl4N2O
Número MDL MFCD00216019
Cantidad 25 g
Sinónimo miconazole, monistat, monistat iv, daktarin iv, miconazolo, miconazolum, miconazol, minostate, dactarin, monistat-derm
Clave InChI BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N
SMILES ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
Nombre IUPAC 1-[2-(2,4-diclorofenil)-2-[(2,4-diclorofenil)metoxi]etil]-1H-imidazol
Peso molecular (g/mol) 416.12
PubChem CID 4189
ChEBI CHEBI:82892
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.1
Forma física Powder