Learn More
Base libre de miconazol MP Biomedicals
Código de producto. 11416321 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11416321 1 g
11426321 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11416321 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219391501
CAS 22916-47-8
Fórmula molecular C18H14Cl4N2O
Peso molecular (g/mol) 416.12
Número MDL MFCD00216019
Clave InChI BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo miconazole, monistat, monistat iv, daktarin iv, miconazolo, miconazolum, miconazol, minostate, dactarin, monistat-derm
PubChem CID 4189
ChEBI CHEBI:82892
Nombre IUPAC 1-[2-(2,4-diclorofenil)-2-[(2,4-diclorofenil)metoxi]etil]-1H-imidazol
SMILES ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Miconazole
Nombre de nota Free Base
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.1