Learn More
Miconazol EP Impureza G (como nitrato), Mikromol™
Descripción
Miconazol EP Impureza G (como nitrato)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[(2RS)-2-[(2,5-Dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate |
| CAS | 909277-72-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-[(2RS)-2-[(2,5-Dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H14 Cl4 N2 O . H N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-[(2RS)-2-[(2,5-Dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate, Miconazole Nitrate Imp. G (EP) as Nitrate, Miconazole Impurity G as Nitrate, Miconazole Nitrate Impurity G as Nitrate, Miconazole Impurity G as Nitrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H14Cl4N2O.HNO3/c19-13-2-4-16(21)12(7-13)10-25-18(9-24-6-5-23-11-24)15-3-1-14(20)8-17(15)22;2-1(3)4/h1-8,11,18H,9-10H2;(H,2,3,4) |
| SMILES | O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3cc(Cl)ccc3Cl)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-[2-(2,4-diclorofenil)-2-[(2,5-diclorofenil)metoxi]etil]imidazol;ácido nítrico |
| Mostrar más |