Learn More
Miconazol EP Impureza F (como nitrato), Mikromol™
Código de producto. 30464204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30464204 4 x 25 mg 100 miligramos
30051136 25 mg 25 miligramos
30052007 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30464204 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0281.0600254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Miconazol EP Impureza F (como nitrato), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[(2RS)-2-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate
CAS 27220-35-5
Nombres de analitos o componentes 1-[(2RS)-2-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H14 Cl4 N2 O . H N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Miconazole Nitrate Imp. F (EP), Miconazole USP Related Compound F, Miconazole USP RC F, 1-[(2RS)-2-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate, Miconazole Nitrate Imp. F (EP) as Nitrate, Miconazole Related Compound F as Nitrate, Miconazole Impurity F as Nitrate, Miconazole Nitrate Impurity F as Nitrate, Miconazole Impurity F as Nitrate
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14Cl4N2O.HNO3/c19-13-2-3-14(16(21)8-13)18(9-24-6-5-23-11-24)25-10-12-1-4-15(20)17(22)7-12;2-1(3)4/h1-8,11,18H,9-10H2;(H,2,3,4)
Tipo de solución Neat
SMILES O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccc(Cl)c(Cl)c3)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 1-[2-(2,4-diclorofenil)-2-[(3,4-diclorofenil)metoxi]etil]imidazol; ácido nítrico
Peso molecular (g/mol) 479.14
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.9817 g/mol