Learn More
Nitrato de miconazol-d5 (principal), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Miconazole-d5 Nitrate |
| CAS | 1216653-51-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C18H9D5Cl4N2O • HNO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole-d5 Nitrate, [2,4-Dichloro-β-(2,4-dichlorobenzyloxy)phenethyl]imidazole-d5 Nitrate, Aflorix-d5, Albistat-d5, Andergin-d5, Brentan-d5, Conoderm-d5, Conofite-d5, Daktacort-d5, Florid-d5, Fungiderm-d5, Fungisdin-d5, Micatin-d5, Miconal-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H14Cl4N2O.HNO3/c19-13-2-1-12(16(21)7-13)10-25-18(9-24-6-5-23-11-24)15-4-3-14(20)8-17(15)22;2-1(3)4/h1-8,11,18H,9-10H2;(H,2,3,4)/i9D2,10D2,18D; |
| SMILES | ClC(C=C1)=CC(Cl)=C1C(C([2H])([2H])N2C=NC=C2)([2H])OC([2H])([2H])C3=C(Cl)C=C(Cl)C=C3.[O-][N+](O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 421.156301 |
| Porcentaje de pureza | >95 |