Learn More
Cetona de Michler, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423864 100 g 100 g
11433864 500 g 500 g
11443864 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423864 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11889.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 90-94-8 | C17H20N2O | 268.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-94-8
Fórmula molecular C17H20N2O
Peso molecular (g/mol) 268.36
Número MDL MFCD00008312
Clave InChI VVBLNCFGVYUYGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo michler's ketone, 4,4'-bis dimethylamino benzophenone, michler ketone, bis 4-dimethylamino phenyl methanone, p,p'-michler's ketone, michlers ketone, methanone, bis 4-dimethylamino phenyl, tetramethyldiaminobenzophenone, p,p'-bis dimethylamino benzophenone
PubChem CID 7031
ChEBI CHEBI:82347
Nombre IUPAC bis[4-(dimetilamino)fenil]metanona
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Michler's Ketone
Punto de fusión 174°C to 176°C
Punto de ebullición >360°C
Temperatura de inflamación 220°C (428°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 790733
Índice Merck 14,6177
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.36
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Michler's ketone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Michlers ketone