Learn More
Mezcla de pesticidas de Michigan 1 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-Fenpyroximate∣Acephate∣Acequinocyl∣Bifenazate∣Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Chlorfenapyr∣Chlorpyrifos∣Clofentezine∣Daminozide∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Etofenprox∣Etoxazole∣Hexythiazox∣Kresoxim-methyl∣Malathion∣Metalaxyl∣Methomyl∣MGK 264∣Naled∣Oxamyl∣Paclobutrazol∣Parathion-methyl∣Phosmet∣Propiconazole∣Propoxur∣Pyridaben∣Spiromesifen∣Spirotetramat∣Spiroxamine∣Tebuconazole∣Thiamethoxam |
| CAS | 134098-61-6, 30560-19-1, 57960-19-7, 149877-41-8, 63-25-2, 1563-66-2 |
| Nombres de analitos o componentes | (E)-Fenpyroximate∣Acephate∣Acequinocyl∣Bifenazate∣Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Chlorfenapyr∣Chlorpyrifos∣Clofentezine∣Daminozide∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Etofenprox∣Etoxazole∣Hexythiazox∣Kresoxim-methyl∣Malathion∣Metalaxyl∣Methomyl∣MGK 264∣Naled∣Oxamyl∣Paclobutrazol∣Parathion-methyl∣Phosmet∣Propiconazole∣Propoxur∣Pyridaben∣Spiromesifen∣Spirotetramat∣Spiroxamine∣Tebuconazole∣Thiamethoxam |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Industry Type | Food Testing |
| Cantidad | 5 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | (E)-Fenpyroximate 100 μg/ml∣Acephate 100 μg/ml∣Acequinocyl 100 μg/ml∣Bifenazate 100 μg/ml∣Carbaryl 100 μg/ml∣Carbofuran 100 μg/ml∣Chlorantraniliprole 100 μg/ml∣Chlorfenapyr 100 μg/ml∣Chlorpyrifos 100 μg/ml∣Clofentezine 100 μg/ml∣Daminozide 100 μg/ml∣Diazinon 100 μg/ml∣Dichlorvos 100 μg/ml∣Dimethoate 100 μg/ml∣Ethoprophos 100 μg/ml∣Etofenprox 100 μg/ml∣Etoxazole 100 μg/ml∣Hexythiazox 100 μg/ml∣Kresoxim-methyl 100 μg/ml∣Malathion 100 μg/ml∣Metalaxyl 100 μg/ml∣Methomyl 100 μg/ml∣MGK 264 100 μg/ml∣Naled 100 μg/ml∣Oxamyl 100 μg/ml∣Paclobutrazol 100 μg/ml∣Parathion-methyl 100 μg/ml∣Phosmet 100 μg/ml∣Propiconazole 100 μg/ml∣Propoxur 100 μg/ml∣Pyridaben 100 μg/ml∣Spiromesifen 100 μg/ml∣Spirotetramat 100 μg/ml∣Spiroxamine 100 μg/ml∣Tebuconazole 100 μg/ml∣Thiamethoxam 100 μg/ml |