missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MICB Monoclonal Antibody (OTI4E9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17588294
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17588294 30 μL 30 microlitros
17568294 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17588294 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA813500S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Dilute in PBS (pH7.3) if necessary. Stable for 12 months from date of receipt.

MICB Monoclonal antibody specifically detects MICB in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno MICB
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4E9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MICB
N.º de referencia del gen Q29980
Alias de gen MHC class I chain-related protein B; MHC class I mic-B antigen; MHC class I polypeptide-related sequence B; MHC class I-like located near the LRC, 2; MHC class I-like molecule PERB11.2-IMX; MHC I like leukocyte 2; MICB; MIC-B; Mill2; Mill2 gene for MHC class I-like located near the LRC, 2, exon 3, partial cds, strain:LEW.1lm1; PERB11.2; sMICB; soluble MICB; stress inducible class I homolog
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human MICB (NP_005922) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4277
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.