Learn More
Micafungin Sodium, TRC
Specifications
Specifications
| Pureza | >95% (HPLC) |
| Formato | Neat |
| Fórmula molecular | C56H70N9NaO23S |
| Número MDL | MFCD08067752 |
| Peso molecular | 1292.26 |
| Clave InChI | DDVWCESGUGLBJI-OZMKZJPFSA-M |
| SMILES | [Na+].CCCCCOC1=CC=CC(=C1)C1=CC(=NO1)C1=CC=C(C=C1)C(=O)N[C@H]1C[C@@H](O)C(O)NC(=O)[C@@H]2[C@@H](O)C(C)CN2C(=O)[C@@H](NC(=O)C(NC(=O)[C@@H]2C[C@@H](O)CN2C(=O)C(NC1=O)[C@@H](C)O)[C@H](O)[C@@H](O)C1=CC=C(O)C(OS([O-])(=O)=O)=C1)[C@H](O)CC(N)=O |
| Nombre IUPAC | sodium 5-[(1S,2S)-2-[(3S,9S,11R,18S,20R,24S,25S)-3-[(1R)-2-carbamoyl-1-hydroxyethyl]-11,20,21,25-tetrahydroxy-15-[(1R)-1-hydroxyethyl]-26-methyl-2,5,8,14,17,23-hexaoxo-18-(4-{5-[3-(pentyloxy)phenyl]-1,2-oxazol-3-yl}benzamido)-1,4,7,13,16,22-hexaazatricyclo[22.3.0.0⁹,¹³]heptacosan-6-yl]-1,2-dihydroxyethyl]-2-hydroxyphenyl sulfate |
| Tipo de producto | API |
| Cantidad | 5 mg |
| Show More |