Learn More
Micafungin sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16483077
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483077 50 mg 50 miligramos
16467028 10 mg 10 miligramos
16429577 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16483077 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16321
MedChemExpress Micafungin sodium (FK 463 sodium) is an antifungal agent which inhibits 1, 3-beta-D-glucan synthesis.
Micafungin sodium (FK 463 sodium) is an antifungal agent which inhibits 1, 3-beta-D-glucan synthesis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Micafungin sodium
Forma física Solid
CAS 208538-73-2
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C56H70N9NaO23S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo FK 463 sodium
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (77.38 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 32 mg/mL (24.76 mM)
SMILES O=S(OC1=CC([C@H](O)[C@@H](O)C(NC(C2N(C(C(NC([C@]([H])(C[C@@H](O)[C@@H](O)NC(C3N(C(C([C@H](O)CC(N)=O)N4)=O)C[C@H](C)[C@@H]3O)=O)NC(C5=CC=C(C6=NOC(C7=CC=C(OCCCCC)C=C7)=C6)C=C5)=O)=O)[C@H](O)C)=O)C[C@H](O)C2)=O)C4=O)=CC=C1O)(O[Na])=O
Peso molecular (g/mol) 1292.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 1292.26
Porcentaje de pureza 97.42%