Learn More
Invitrogen™ MIC-1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15527092
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15527092 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15527092 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA546180
Rabbit Polyclonal Antibody
Peptide sequence: GVVVKGPDDR NPISFRMDDK GEVKCIKFSL ENKILAVQRT SKTVDFCNFI Sequence homology: Cow: 93%; Dog: 93%; Guinea Pig: 100%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 93%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 100%.
Colon cancer-associated protein Mic1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MIC-1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica Rmc1
N.º de referencia del gen Q96DM3
Alias de gen 2400010D15Rik; 3110002H16Rik; C18orf8; chromosome 18 open reading frame 8; colon cancer-associated protein Mic1; colon cancer-associated protein Mic1 homolog; HsT2591; macrophage inhibitory cytokine 1; Mic1; Mic-1; Regulator of MON1-CCZ1 complex; RGD1311805; RIKEN cDNA 3110002H16 gene; RMC1; similar to RIKEN cDNA 2400010D15; uncharacterized protein C18orf8; uncharacterized protein C18orf8 homolog; WD repeat-containing protein 98; WDR98
Símbolos de los genes Rmc1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human C18orf8 (aa 45-94).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29919
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG