Learn More
Miboplatino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Miboplatin |
| CAS | 103775-75-3 |
| Fórmula molecular | C11H18N2O4Pt |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (SP-4-3)-[1,1-Cyclobutanedi(carboxylato-κO)(2-)][(1R,2R)-2-pyrrolidinemethanamine-κN1,κN2]platinum, 1,1-Cyclobutanedicarboxylic Acid, Platinum Complex, DWA 2114R |
| SMILES | O=C1C2(CCC2)C(=O)[O-][Pt+2]3([NH2]C[C@H]4CCC[NH]34)[O-]1 |
| Peso molecular (g/mol) | 436.34 |