Learn More
Diclorhidrato de mibefradil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mibefradil Dihydrochloride |
| CAS | 116666-63-8 |
| Fórmula molecular | C29H38FN3O3 . 2HCl |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Acetic acid, 2-methoxy-, (1S,2S)-2-[2-[[3-(1H-benzimidazol-2-yl)propyl]methylamino]ethyl]-6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-1-(1-methylethyl)-2-naphthalenyl ester, hydrochloride (1:2) (ACI), Acetic acid, methoxy-, (1S,2S)-2-[2-[[3-(1H-benzimidazol-2-yl)propyl]methylamino]ethyl]-6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-1-(1-methylethyl)-2-naphthalenyl ester, dihydrochloride (9CI), Acetic acid, methoxy-, 2-[2-[[3-(1H-benzimidazol-2-yl)propyl]methylamino]ethyl]-6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-1-(1-methylethyl)-2-naphthalenyl ester, dihydrochloride, (1S-cis)- (ZCI), Mibefradil dihydrochloride, Posicor, Ro 40-5967, Ro 40-5967/001, (1S,2S)-2-[2-[[3-(1H-Benzimidazol-2-yl)propyl]methylamino]ethyl]-6-fluoro-1-isopropyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-yl methoxyacetate dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H38FN3O3.2ClH/c1-20(2)28-23-12-11-22(30)18-21(23)13-14-29(28,36-27(34)19-35-4)15-17-33(3)16-7-10-26-31-24-8-5-6-9-25(24)32-26;;/h5-6,8-9,11-12,18,20,28H,7,10,13-17,19H2,1-4H3,(H,31,32);2*1H/t28-,29-;;/m0../s1 |
| SMILES | Cl.Cl.COCC(=O)O[C@]1(CCN(C)CCCc2nc3ccccc3[nH]2)CCc4cc(F)ccc4[C@@H]1C(C)C |
| Nombre IUPAC | [(1S,2S)-2-[2-[3-(1H-benzimidazol-2-il)propil-metilamino]etil]-6-fluoro-1-propan-2-il-3,4-dihidro-1H-naftalen-2-il] 2-metoxiacetato; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 568.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 567.2431 |