Learn More
Mibampator, MedChemExpress
Código de producto. 16465216
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465216 100 mg 100 miligramos
16427017 5 mg 5 miligramos
16420627 50 mg 50 miligramos
16414298 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16465216 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10934
MedChemExpress Mibampator (LY451395) is a potent and highly selective potentiator of the AMPA receptors.
Mibampator (LY451395) is a potent and highly selective potentiator of the AMPA receptors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mibampator
CAS 375345-95-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H30N2O4S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo LY451395
Información de solubilidad DMSO : ≥ 25 mg/mL (57.00 mM)
SMILES C[C@@H](CNS(C(C)C)(=O)=O)C1=CC=C(C2=CC=C(CCNS(C)(=O)=O)C=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 438.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.6
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation