Learn More
N-óxido de mianserina, Mikromol™
Código de producto. 30052454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30052454 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30052454 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0147.06
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de mianserina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mianserin N-Oxide
CAS 62510-46-7
Nombres de analitos o componentes Mianserin N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H20 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Mianserin N-Oxide, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methyldibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine 2-oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20N2O/c1-20(21)11-10-19-17-9-5-3-7-15(17)12-14-6-2-4-8-16(14)18(19)13-20/h2-9,18H,10-13H2,1H3
SMILES C[N+]1([O-])CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24
Nombre IUPAC 1,2,3,4,10,14b-Hexahidro-2-metildibenzo[c,f]pirazino[1,2-a]azepina 2-óxido
Peso molecular (g/mol) 280.36
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.1576 g/mol