Learn More
Mianserina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 17981465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17981465 50 mg 50 miligramos
17922775 10 mg 10 miligramos
17902975 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17981465 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM34150050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21535-47-7
Fórmula molecular C18 H20 N2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 300.83
Sinónimo Mianserin Hydrochloride, Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, hydrochloride (1:1), Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, monohydrochloride, Athymil, Bolvidon, GB 94, Lantanon, Mianserin hydrochloride, Mianserine hydrochloride, NSC 292267, Norval, Org GB 94, Tetramide, Toluon, Tolvin, Tolvon
Nombre IUPAC 1,2,3,4,10,14b-Hexahidro-2-metildibenzo[c,f]pirazino[1,2-a]azepina clorhidrato
SMILES Cl.CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mianserin Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20N2.ClH/c1-19-10-11-20-17-9-5-3-7-15(17)12-14-6-2-4-8-16(14)18(20)13-19;/h2-9,18H,10-13H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.1393