Learn More
Mianserin hydrochloride
Código de producto. 15424159
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15424159 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 15424159 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61570.MC
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 21535-47-7 | C18H21ClN2 | 300.83 g/mol
Mianserin hydrochloride is used as an antidepressant, antagonist, inverse agonist at 5-HT2 serotonin receptors, also blocks the H1 histamine receptor and the α2 adrenoceptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Mianserin hydrochloride is used as an antidepressant, antagonist, inverse agonist at 5-HT2 serotonin receptors, also blocks the H1 histamine receptor and the α2 adrenoceptor.
Solubility
Soluble in water, ethano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mianserin hydrochloride
CAS 21535-47-7
Color Blanco
Fórmula molecular C18H21ClN2
Número MDL MFCD00055072
Cantidad 100 mg
Índice Merck 14,6172
Sinónimo mianserin hydrochloride, mianserine hydrochloride, mianserin hcl, athymil, bolvidon, tolvon, tolvin, org gb 94, lerivon
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,methanol,and dimethylformamide.
Clave InChI YNPFMWCWRVTGKJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES [H+].[Cl-].CN1CCN2C(C1)C1=CC=CC=C1CC1=CC=CC=C21
Nombre IUPAC hydrogen 5-methyl-2,5-diazatetracyclo[13.4.0.0²,⁷.0⁸,¹³]nonadeca-1(19),8,10,12,15,17-hexaene chloride
Peso molecular (g/mol) 300.83
PubChem CID 68551
ChEBI CHEBI:31843
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.83
Forma física Powder