Learn More
Clorhidrato de mianserina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30463413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463413 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30463413 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0147.0001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mianserin Hydrochloride
CAS 21535-47-7
Nombres de analitos o componentes Mianserin Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H20 N2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Mianserin Hydrochloride, Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, hydrochloride (1:1), Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, monohydrochloride, Athymil, Bolvidon, GB 94, Lantanon, Mianserin hydrochloride, Mianserine hydrochloride, NSC 292267, Norval, Org GB 94, Tetramide, Toluon, Tolvin, Tolvon
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20N2.ClH/c1-19-10-11-20-17-9-5-3-7-15(17)12-14-6-2-4-8-16(14)18(20)13-19;/h2-9,18H,10-13H2,1H3;1H
Tipo de solución Solución única
SMILES Cl.CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24
Nombre IUPAC Clorhidrato de 1,2,3,4,10,14b-hexahidro-2-metildibenzo[c,f]pirazino[1,2-a]azepina
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 300.83
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 300,1393 g/mol