Learn More
mianserina.HCl, Lipomed
Código de producto. 30461119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461119 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461119 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMMSR1438HC10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Mianserina.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mianserin Hydrochloride
CAS 21535-47-7
Nombres de analitos o componentes Mianserin Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H20 N2 . Cl H
Sinónimo Mianserin Hydrochloride, Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14 b-hexahydro-2-methyl-, hydrochloride (1:1), Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14 b-hexahydro-2-methyl-, monohydrochloride, Athymil, Bolvidon, GB 94, Lantanon, Mianserin hydrochloride, Mianserine hydrochloride, NSC 292267, Norval, Org GB 94, Tetramide, Toluon, Tolvin, Tolvon
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24
Nombre IUPAC Clorhidrato de 1,2,3,4,10,14 b-hexahidro-2-metildibenzo[c,f]pirazino[1,2-a]azepina
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 300.83
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 300,1393 g/mol