Learn More
(±)-Mianserina-d3 HCl (metil-d3), TRC
Código de producto. 30467194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30467194 5 mg 5 miligramos
30470764 1 mg 1 miligramo
30478567 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30467194 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3415015MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1219804-97-3
Fórmula molecular C18 D3 H17 N2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 303.8442
Sinónimo (±)-Mianserin-d3 HCl (methyl-d3)
Nombre IUPAC 5-(trideuteriometil)-2,5-diazatetraciclo[13.4.0.0^{2,7}.0^{8,13}]nonadeca-1(19),8(13),9,11,15,17-hexaeno; Cloruro
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])N1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Mianserin-d3 Hydrochloride (methyl-d3)
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20N2.ClH/c1-19-10-11-20-17-9-5-3-7-15(17)12-14-6-2-4-8-16(14)18(20)13-19;/h2-9,18H,10-13H2,1H3;1H/i1D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.1582