Learn More
(±)-Mianserin-d3 HCl (metil-d3), CDN
Código de producto. 30325489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.01 g
0.05 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30325489 0.05 g 0.05 g
30321931 0.01 g 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30325489 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND71620.05G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Mianserin-d3 Hydrochloride (methyl-d3)
CAS 1219804-97-3
Fórmula molecular C18 D3 H17 N2 . Cl H
Cantidad 0.05 g
Sinónimo (±)-Mianserin-d3 HCl (methyl-d3)
Fórmula InChI InChI=1 S/C18H20N2.ClH/c1-19-10-11-20-17-9-5-3-7-15(17)12-14-6-2-4-8-16(14)18(20)13-19;/h2-9,18 H,10-13H2,1H3;1 H/i1D3;
SMILES Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24
Nombre IUPAC 5-(trideuteriometil)-2,5-diazatetraciclo[13.4.0.0 ^{2,7}0.0 ^{8,13}]nonadeca-1(19),8(13),9,11,15,17-hexaeno;hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 303.8442
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.1582 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity