Learn More
Mianserina-D3 0,1 mg/ml en metanol, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mianserin-D3 |
| CAS | 81957-76-8 |
| Disolvente o matriz | Methanol |
| Fórmula molecular | C18 2H3 H17 N2 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-(methyl-d3)- (9CI), Mianserin-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20N2/c1-19-10-11-20-17-9-5-3-7-15(17)12-14-6-2-4-8-16(14)18(20)13-19/h2-9,18H,10-13H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24 |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,10,14b-Hexahidro-2-(trideuterometil)dibenzo[c,f]pirazino[1,2-a]azepina |
| Peso molecular (g/mol) | 267.38 |
| Mostrar más |