Learn More
MI-538, MedChemExpress
Código de producto. 16491869
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491869 1 mg 1 miligramo
16487918 10 mg 10 miligramos
16483696 25 mg 25 miligramos
16457726 100 mg 100 miligramos
16430388 5 mg 5 miligramos
16413867 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16491869 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19810
MedChemExpress MI-538 is an inhibitor of the interaction between menin and MLL fusion proteins with an IC50 of 21 nM.
MI-538 is an inhibitor of the interaction between menin and MLL fusion proteins with an IC50 of 21 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MI-538
CAS 1857417-10-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H25F3N8OS
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (176.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(F)(F)CC(S1)=CC2=C1N=CN=C2NC3CCN(CC4=C(O)C=C(N(CC5=CNN=C5)C(C#N)=C6)C6=C4)CC3
Peso molecular (g/mol) 566.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 566.6
Porcentaje de pureza 98.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death