Learn More
MI-503, MedChemExpress
Código de producto. 16479737
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479737 5 mg 5 miligramos
16450286 2 mg 2 miligramos
16433556 25 mg 25 miligramos
16407218 10 mg 10 miligramos
16403237 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16479737 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16925
MedChemExpress MI-503 is a highly potent and orally bioavailable small molecule inhibitor of the menin-mLL interaction.
MI-503 is a highly potent and orally bioavailable small molecule inhibitor of the menin-mLL interaction.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MI-503
CAS 1857417-13-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H27F3N8S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (44.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(F)(F)CC(S1)=CC2=C1N=CN=C2NC3CCN(CC4=CC=C(N(CC5=CNN=C5)C(C#N)=C6)C6=C4C)CC3
Peso molecular (g/mol) 564.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 564.63
Porcentaje de pureza 98.72%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death