Learn More
MI-463, MedChemExpress
Código de producto. 16481869
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481869 1 mg 1 miligramo
16477918 10 mg 10 miligramos
16447726 100 mg 100 miligramos
16420388 5 mg 5 miligramos
16403867 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16481869 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19809
MedChemExpress MI-463 is a highly potent and orally bioavailable small molecule inhibitor of the menin-mLL interaction.
MI-463 is a highly potent and orally bioavailable small molecule inhibitor of the menin-mLL interaction.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MI-463
CAS 1628317-18-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H23F3N6S
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (257.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(F)(F)CC(S1)=CC2=C1N=CN=C2NC3CCN(CC4=CC=C(NC(C#N)=C5)C5=C4C)CC3
Peso molecular (g/mol) 484.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.54
Porcentaje de pureza 99.76%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death