Learn More
MI-3, MedChemExpress
Código de producto. 16486368
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486368 10 mg 10 miligramos
16478957 5 mg 5 miligramos
16436676 100 mg 100 miligramos
16432487 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486368 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15223
MedChemExpress MI-3 (Menin-MLL inhibitor 3) is a potent and high affinity menin-MLL inhibitor with an IC50 of 648 nM and a Kd of 201 nM.
MI-3 (Menin-MLL inhibitor 3) is a potent and high affinity menin-MLL inhibitor with an IC50 of 648 nM and a Kd of 201 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MI-3
Forma física Solid
CAS 1271738-59-0
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H25N5S2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Menin-MLL inhibitor 3
Información de solubilidad DMSO : 8.33 mg/mL (22.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)C1=CC2=C(N3CCN(C4=NCC(C)(C)S4)CC3)N=CN=C2S1
Peso molecular (g/mol) 375.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.55
Porcentaje de pureza 99.51%