Learn More
Tocris Bioscience™ MI 14
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18787948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18787948 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18787948 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5604/10
Potent and selective PI 4-kinase IIIβ inhibitor
MI 14 is a potent and selective PI 4-K IIIβ inhibitor (IC50 = 54 nM). Exhibits >1,800-fold selectivity for PI 4-K IIIβ over PI 4-K IIIα and PI 4-K IIα, respectively. Exhibits antiviral activity against single-stranded positive sense RNA viruses in HeLa cell-based assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[2-[[6-Chloro-3-[3-[(dimethylamino)sulfonyl]phenyl]-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazin-8-yl]amino]ethyl]acetamide
CAS 1715934-43-2
Cantidad 10 mg
Objetivo Other Kinase Inhibitors
Fórmula molecular C19H23ClN6O3S
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.94
Pureza 98%