Learn More
MI-136, MedChemExpress
Descripción
MI-136 is an inhibitor of the menin-MLL protein-protein interaction (PPI), with an IC50 of 31 nM and a Kd of 23.6 nM. MI-136 shows to block AR signaling and has the potential for the study in castration-resistant tumors.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MI-136 |
| CAS | 1628316-74-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H21F3N6S |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 110 mg/mL (233.79 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | FC(F)(F)CC(S1)=CC2=C1N=CN=C2NC3CCN(CC4=CC=C(NC(C#N)=C5)C5=C4)CC3 |
| Peso molecular (g/mol) | 470.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 470.51 |
| Mostrar más |