Learn More
MHY1485, MedChemExpress
Código de producto. 16484487
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484487 50 mg 50 miligramos
16481068 5 mg 5 miligramos
16478618 10 mg 10 miligramos
16431446 200 mg 200 miligramos
16408466 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16484487 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0795
MedChemExpress MHY1485 is a potent cell-permeable mTOR activator that targets the ATP domain of mTOR. MHY1485 inhibits autophagy by suppression of fusion between autophagosomes and lysosomes.
MHY1485 is a potent cell-permeable mTOR activator that targets the ATP domain of mTOR. MHY1485 inhibits autophagy by suppression of fusion between autophagosomes and lysosomes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MHY1485
Forma física Solid
CAS 326914-06-1
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H21N7O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 7.69 mg/mL (19.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=[N+](C1=CC=C(NC2=NC(N3CCOCC3)=NC(N4CCOCC4)=N2)C=C1)[O-]
Peso molecular (g/mol) 387.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.39
Porcentaje de pureza 98.29%