Learn More
MHP, MedChemExpress
Código de producto. 16460779
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16460779 1 mg 1 miligramo
16443428 10 mg 10 miligramos
16430416 20 mg 20 miligramos
16406157 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16460779 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101572
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress MHP (Methyl caprooyl tyrosinate) is an activator of sphingosine kinase (SPHK1), and significantly stimulates CAMP mRNA and protein production. MHP (Methyl caprooyl tyrosinate) enhances antimicrobial defense and innate immunity.
MHP (Methyl caprooyl tyrosinate) is an activator of sphingosine kinase (SPHK1), and significantly stimulates CAMP mRNA and protein production. MHP (Methyl caprooyl tyrosinate) enhances antimicrobial defense and innate immunity.
Specifications
Nombre del producto químico o material MHP
CAS 1104874-94-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H23NO4
Cantidad 1 mg
Sinónimo Methyl caprooyl tyrosinate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (340.88 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (3.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C=C1)=CC=C1C[C@@H](C(OC)=O)NC(CCCCC)=O
Peso molecular (g/mol) 293.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.36
Porcentaje de pureza 98.54%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation