Learn More
IBA Lifesciences MHC I-Strep H-2 Kb; ovalbúmina (SIINFEKL)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15623908 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
40 μL
Tamaño de la unidad:
40 microlitros
15623908 40 μL 40 microlitros
1 options
Código de producto. 15623908 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 67015001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
IBA Lifesciences GmbH MHC I-Strep H-2 Kb ovalbúmina SIINFEKL se utiliza para la tinción fluorescente/FACS, así como para el aislamiento magnético de linfocitos T (CD8+) específicos de antígeno.
  • MHC I-Strep H-2 Kb; ovalbúmina (SIINFEKL) es una molécula de MHC de clase I que se expresa recombinantemente y que presenta un péptido de una ovalbúmina.
  • Nuestro idea del MHC I Streptamer™ se basa en nuestra tecnología Strep-tag y facilita el etiquetado reversible de células T específicas de antígeno.
  • Una etiqueta de Twin-Strep™ fusionada con el MHC I-Strep permite la multierización de complejos MHC I en™ una columna vertebral de Strep-Tactin, lo que resulta en la formación de Streptamer MHC I.
  • Para la multimerización de MHC I-Streps, se pueden utilizar columnas de agarosa TACS de Strep-Tactin™, microperlas magnéticas de Strep-Tactin™ o Strep-Tactin™ conjugada con fluoróforos.
  • Esto permite el aislamiento cromatográfico o magnético por afinidad o la tinción de células para el análisis y la clasificación por citometría de flujo (FACS), en función de los requisitos experimentales.
  • La adición de biotina invierte la multimerización de las moléculas MHC de clase I, lo que conduce a su disociación de las células objetivo.
  • Las células sin etiqueta resultantes son altamente viables y totalmente funcionales.
  • Especificaciones
    Capacidad (métrico) 40 μl
    Contenido del kit Reactivo fluorescente para tinción, etiquetado y aislamiento de células T magnéticas
    Cantidad 40 μL