missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MHC Class II, Mouse anti-Human, Clone: TDR31.1, Abnova™

Código de producto. 16094106
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16094106 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16094106 Proveedor Abnova N.º de proveedor MAB16190.50ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno MHC Class II
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon TDR31.1
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (10 ug/mL) Immunohistochemistry (Frozen sections) Western Blot The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In 50 mM Na3PO4, 100 mM KCl, 150 mM NaCl, pH 7.5 (0.5 mg/mL Gentamicin sulfate).
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified MHC Class II from JY cell line.
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.