missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ mGluR8 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15664435
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15664435 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15664435 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA550507

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody detects endogenous levels of total mGluR8 protein.

L-glutamate is the major excitatory neurotransmitter in the central nervous system and activates both ionotropic and metabotropic glutamate receptors. Glutamatergic neurotransmission is involved in most aspects of normal brain function and can be perturbed in many neuropathologic conditions. The metabotropic glutamate receptors are a family of G protein-coupled receptors, that have been divided into 3 groups on the basis of sequence homology, putative signal transduction mechanisms, and pharmacologic properties. Group I includes GRM1 and GRM5 and these receptors have been shown to activate phospholipase C. Group II includes GRM2 and GRM3 while Group III includes GRM4, GRM6, GRM7 and GRM8. Group II and III receptors are linked to the inhibition of the cyclic AMP cascade but differ in their agonist selectivities.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno mGluR8
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica GRM8
N.º de referencia del gen O00222, P47743, P70579
Alias de gen A230002O04; FLJ41058; G protein coupled receptor, family C, group 1, member H; G protein-coupled receptor family C group 1 member H; G protein-coupled receptor, family C, group 1, member H; GLUR8; glutamate metabotropic receptor 8; glutamate receptor; glutamate receptor, metabotropic 8; Gprc1h; Grm8; M mGlu8; Metabotropic glutamate receptor 8; metabotropic glutamate receptor subtype 8b; MGC126724; mGlu8; mGlur; mGluR8; mGluR8b
Símbolos de los genes GRM8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to a region derived from internal residues of human glutamate receptor, metabotropic 8.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14823, 2918, 60590
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.