Learn More
MGK 11, TRC
Código de producto. 30179739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179739 25 mg 25 miligramos
30179969 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179739 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM34098025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126-15-8
Fórmula molecular C13 H16 O2
Peso molecular (g/mol) 204.26
Sinónimo 4a(4H)-Dibenzofurancarboxaldehyde, 1,5a,6,9,9a,9b-hexahydro- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1,5a,6,9,9a,9b-Hexahydro-4a(4H)-dibenzofurancarboxaldehyde (ACI), 2,3,4,5-Bis(2-butenylene)tetrahydrofurfural, 2,3,4,5-Bis(δ2-butenylene)tetrahydrofurfural, 2,3:4,5-Bis(2-butene-1,4-diyl)tetrahydrofurfural, 2-Furancarboxaldehyde, 2,3:4,5-bis(2-butene-1,4-diyl)tetrahydro-, 4a-Formyl-1,4,4a,5a,6,9,9a,9b-octahydrodibenzofuran, Bisbutenylenetetrahydrofurfural, Dibutylene tetrafurfural, ENT 17596, MGK Repellent 11, MGK-R 11, MKG 11, NSC 52965, R 11, Repel 111
Nombre IUPAC 4,5a,6,9,9,9a,9b-hexahidro-1H-dibenzofurano-4a-carbaldehído
SMILES O=CC12CC=CCC1C3CC=CCC3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MGK 11
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16O2/c14-9-13-8-4-3-6-11(13)10-5-1-2-7-12(10)15-13/h1-4,9-12H,5-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.115