Learn More
Lonza™ Solución de MgCl2 10 mM
Descripción
- Se puede utilizar como diluyente de muestra cuando se intenta superar el efecto de quelación inhibitoria.
- Los ejemplos de muestras que quelan cationes divalentes incluyen heparina y EDTA.
- Se puede utilizar para preparar muestras para cualquier ensayo LAL.
- Contiene < 0,005 UE/mL de endotoxina.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MgCl2 |
| Descripción | Contains <0.005 EU/mL endotoxin |
| Concentración | 10 mM |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR estándar |
| Cantidad | 30 mL |