Learn More
MG 624, R&D Systems™
Código de producto. 30001438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001438 50 mg 50 miligramos
18035292 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001438 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 1356/50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. α7 neuronal nicotinic receptor antagonist
A selective antagonist for neuronal α7 subunit- containing nAChR subtypes. Inhibits α-Bgtx binding to chick α7 and α4β2 subtypes with Ki values of 106 nM and 84 μM respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77257-42-2
Fórmula molecular C22H30INO
Peso molecular (g/mol) 451.392
Clave InChI RDTKUZXIHMTSJO-UEIGIMKUSA-M
Sinónimo stilonium iodide, stilonio ioduro dcit, stilonii iodidum inn-latin, iodure de stilonium inn-french, ioduro de estilonio inn-spanish, 2-p-styrylphenoxy ethyl triethylammonium iodide, triethyl 2-p-styrylphenoxy ethyl ammonium iodide, ioduro di trietil-beta-4-stilbenossi-etil ammonio italian, ammonium, 2-p-styrylphenoxy ethyl triethyl-, iodide, dsstox_cid_25781
PubChem CID 6433339
Nombre IUPAC triethyl-[2-[4-[(E)-2-phenylethenyl]phenoxy]ethyl]azanium;iodide
SMILES CC[N+](CC)(CC)CCOC1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2.[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MG 624
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.39
Porcentaje de pureza >98%