Learn More
MG 149, MedChemExpress
Código de producto. 16462957
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16462957 50 mg 50 miligramos
16456898 10 mg 10 miligramos
16409437 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16462957 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15887
MedChemExpress MG149 (Tip60 HAT inhibitor) is a selective and potent Tip60 inhibitor with IC50 of 74 uM, similar potentcy for MOF (IC50= 47 uM); little potent for PCAF and p300 (IC50 >200 uM).
MG149 (Tip60 HAT inhibitor) is a selective and potent Tip60 inhibitor with IC50 of 74 uM, similar potentcy for MOF (IC50= 47 uM)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MG 149
CAS 1243583-85-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H28O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo Tip60 HAT inhibitor
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (293.72 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)C1=C(O)C=CC=C1CCC2=CC=C(CCCCCCC)C=C2
Peso molecular (g/mol) 340.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.46
Porcentaje de pureza 99.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death