Learn More
MG 132, TRC
Código de producto. 30476115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30476115 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30476115 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3409005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MG 132
CAS 133407-82-6
Fórmula molecular C26H41N3O5
Cantidad 5 mg
Sinónimo (S)-N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-leucyl-N-(1-formyl-3-methylbutyl)-L-leucinamide, Calpain inhibitor IV-2
Fórmula InChI InChI=1S/C26H41N3O5/c1-17(2)12-21(15-30)27-24(31)22(13-18(3)4)28-25(32)23(14-19(5)6)29-26(33)34-16-20-10-8-7-9-11-20/h7-11,15,17-19,21-23H,12-14,16H2,1-6H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,33)/t21-,22-,23-/m0/s1
SMILES O=S(CCCCCCCCC[C@@H]1[C@H]2[C@@H]3[C@@](CC[C@H]2c4c(cc(O)cc4)C1)(C)[C@@H](O)CC3)CCCC(F)(F)C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 475.62