Learn More
MG-132, MedChemExpress
Código de producto. 16486136
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16486136 100 mg 100 miligramos
16445598 10 mg 10 miligramos
16431767 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16486136 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13259
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress MG-132 (Z-Leu-Leu-Leu-al) is a potent proteasome and calpain inhibitor with IC50s of 100 nM and 1.2 μM, respectively. MG-132 effectively blocks the proteolytic activity of the 26S proteasome complex. MG-132, a peptide aldehyde, also is an autophagy activator. MG-132 also induces apoptosis.
MG-132 (Z-Leu-Leu-Leu-al) is a potent proteasome and calpain inhibitor with IC50s of 100 nM and 1.2 μM, respectively. MG-132 effectively blocks the proteolytic activity of the 26S proteasome complex. MG-132, a peptide aldehyde, also is an autophagy activator. MG-132 also induces apoptosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MG-132
Forma física Solid
CAS 133407-82-6
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H41N3O5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo Z-Leu-Leu-Leu-al MG132
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (35.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)N[C@H](C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@H](C([H])=O)CC(C)C)=O)=O)CC(C)C
Peso molecular (g/mol) 475.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.62
Porcentaje de pureza 98.0%