Learn More
MG-132, MedChemExpress
Descripción
MG-132 (Z-Leu-Leu-Leu-al) is a potent proteasome and calpain inhibitor with IC50s of 100 nM and 1.2 μM, respectively. MG-132 effectively blocks the proteolytic activity of the 26S proteasome complex. MG-132, a peptide aldehyde, also is an autophagy activator. MG-132 also induces apoptosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MG-132 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 133407-82-6 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H41N3O5 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinónimo | Z-Leu-Leu-Leu-al MG132 |
| Información de solubilidad | DMSO : 16.67 mg/mL (35.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Mostrar más |