Learn More
R&D Systems™ MG 132
Código de producto. 18054562
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18054562 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18054562 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 1748/5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.11€
    208.95€ / 5 miligramos
    Ahorro 23.16€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
A Tocris product, part of R&D Systems. Proteasome and calpain inhibitor. Inhibits NF-κB activation
MG 132 is a potent cell-permeable inhibitor of proteasome (IC50 = 100 nM) and calpain (IC50 = 1.2 μM). MG 132 inhibits TNF-α-induced NF-κB activation and IκBα degradation. Induces neurite outgrowth in PC12 cells and has anticancer properties in vitro. MG 132 inhibits SARS-CoV-2 Mpro in vitro (IC50 = 3.9 μM) and inhibits viral replication. Also enhances adeno-associated viral transduction efficiency of human cell lines by around 50-fold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 133407-82-6
Cantidad 5 mg
Línea de productos Tocris
Tipo de producto MG 132
Pureza >95%
Peso molecular 475.63