Learn More
MG-101, MedChemExpress
Código de producto. 16497658
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16497658 10 mg 10 miligramos
16493667 50 mg 50 miligramos
16460128 5 mg 5 miligramos
16427566 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497658 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18964
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
MedChemExpress MG-101 (ALLN) is an inhibitor of cysteine proteases which inhibits calpain I, calpain II, cathepsin B and cathepsin L with Kis of 190, 220, 150 and 500 pM, respectively. MG-101 induces apoptosis and inhibits tumor growth, it can be used for the research of colon cancer.
MG-101 (ALLN) is an inhibitor of cysteine proteases which inhibits calpain I, calpain II, cathepsin B and cathepsin L with Kis of 190, 220, 150 and 500 pM, respectively. MG-101 induces apoptosis and inhibits tumor growth, it can be used for the research of colon cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MG-101
Forma física Solid
CAS 110044-82-1
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H37N3O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo Calpain inhibitor I Ac-LLnL-CHO ALLN
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (43.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@H](C=O)CCCC)[C@@H](NC([C@@H](NC(C)=O)CC(C)C)=O)CC(C)C
Peso molecular (g/mol) 383.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.53
Porcentaje de pureza 95.0%