Learn More
MG-101 (ALLN), CTR
Código de producto. 30473098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30473098 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30473098 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3409505MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MG-101 (ALLN)
CAS 110044-82-1
Fórmula molecular C20H37N3O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo (S)-N-Acetyl-L-leucyl-N-(1-formylpentyl)-L-leucinamide, ALLN, ALLnL, CI-1 (peptide), Calp I, Calpain inhibitor I, MG 101, (S)-N-Acetyl-L-leucinyl-L-leucinyl-L-norleucinal
Fórmula InChI InChI=1S/C20H37N3O4/c1-7-8-9-16(12-24)22-19(26)18(11-14(4)5)23-20(27)17(10-13(2)3)21-15(6)25/h12-14,16-18H,7-11H2,1-6H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,27)/t16-,17-,18-/m0/s1
SMILES CCCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)C)C=O
Nombre IUPAC (2S)-2-acetamido-4-metil-N-[(2S)-4-metil-1-oxo-1-[[(2S)-1-oxohexan-2-il]amino]pentan-2-il]pentanamida
Peso molecular (g/mol) 383.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.2784