missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MFGE8 (Lactadherin) Monoclonal Antibody (340614)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15563602
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15563602 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15563602 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA523913

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

This gene encodes a preproprotein that is proteolytically processed to form multiple protein products. The major encoded protein product, lactadherin, is a membrane glycoprotein that promotes phagocytosis of apoptotic cells. This protein has also been implicated in wound healing, autoimmune disease, and cancer. Lactadherin can be further processed to form a smaller cleavage product, medin, which comprises the major protein component of aortic medial amyloid (AMA). Alternative splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MFGE8 (Lactadherin)
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 340614
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 5% trehalose and No Preservative
génica MFGE8
N.º de referencia del gen P21956
Alias de gen AA408458; AGS; AI325141; BA46; breast epithelial antigen BA46; EDIL1; EGF/factor VIII; HMFG; hP47; HsT19888; lactadherin; Lactadherin short form; Medin; Mfge8; MFG-E8; MFGM; MFGME8; MFGMP-E8; milk fat globule glycoprotein; milk fat globule membrane; milk fat globule membrane protein; Milk fat globule-EGF factor 8; milk fat globule-EGF factor 8 protein; MP47; O-acetyl disialoganglioside synthase; O-acetyl GD3 ganglioside synthase; O-acetyltransferase milk fat globule membrane protein; O-acetyltransferase Milk fat glolbule membrane protein; OAcGD3S; P47; SED1; SPAG10; sperm associated antigen 10; sperm surface protein hP47; sperm surface protein SP47
Símbolos de los genes MFGE8
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse MFG-E8 Ala23-Cys463.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 17304
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.