Learn More
MFG Tray Bandejas multiusos resistentes a productos químicos
Código de producto. 13074897 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
18 x 14 x 1 in.
Tipo:
Bandeja multiusos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tipo Tamaño de la unidad
13074897 18 x 14 x 1 in. Bandeja multiusos cada uno
1 options
Código de producto. 13074897 Proveedor MFG Tray N.º de proveedor 0671582
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Ideal para sumergir, limpiar, esterilizar en autoclave, almacenar o transportar productos de laboratorio y contener derrames
Ideal para sumergir, limpiar, esterilizar en autoclave, almacenar o transportar productos de laboratorio y contener derrames
  • Construcción compuesta de poliéster termoestable blanco reforzado resistente a la mayoría de detergentes, soluciones ácidas y alcalinas suaves, sales corrosivas y muchos reactivos
  • Soporta temperaturas desde -51° hasta +121 °C (-60° hasta +250 °F) exposición continua, o 149 °C (300 °F) intermitente
  • Gran capacidad de carga
  • Excelente estabilidad dimensional Fácil limpieza con vapor
Información de órdenes
Disponible en bandejas de 2,5 cm de profundidad, bandejas poco profundas de 3 a 7 cm y bandejas apilables con ventilación de 7 a 10,5 cm.
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 18 x 14 x 1 in.
Color Blanco
Altura (métrico) 2,5 cm
Longitud (métrico) 46 cm
Material Fibra de vidrio
Tipo Bandeja multiusos
Anchura (métrico) 35,5 cm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para sumergir, limpiar, esterilizar en autoclave, almacenar o transportar productos de laboratorio y contener derrames
Longitud (imperial) 18 in
Altura (imperial) 1 in
Forma Rectangulares
máx. (imperial) De -60° a +250 °F
Temperatura (métrico) De -51 °C a +121 °C
Anchura (imperial) 14 in