Learn More
MF63, MedChemExpress
Código de producto. 16465618
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465618 10 mg 10 miligramos
16451787 50 mg 50 miligramos
16428317 5 mg 5 miligramos
16426156 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16465618 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13283
MedChemExpress MF63 is a selective mPGES-1 inhibitor with an IC50 of 0.9 nM and 1.3 nM for pig mPGES-1 and human mPGES-1 enzyme, respectively.
MF63 is a selective mPGES-1 inhibitor with an IC50 of 0.9 nM and 1.3 nM for pig mPGES-1 and human mPGES-1 enzyme, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MF63
CAS 892549-43-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H11ClN4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 43 mg/mL (113.51 mM)
SMILES ClC1=CC(C2=C3C=CC=C2)=C(C4=C3N=C(C5=C(C=CC=C5C#N)C#N)N4)C=C1
Peso molecular (g/mol) 378.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.81
Porcentaje de pureza 99.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation